主要文書
8.52051
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Tyr-OH, N-α-Fmoc-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21NO5
CAS番号:
分子量:
403.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥93.0% (acidimetric)
≥95.0% (HPLC)
≥96% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
175-185 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
SWZCTMTWRHEBIN-QFIPXVFZSA-N
詳細
A useful derivative for the synthesis of phosphotyrosine peptides by the global Fmoc SPPS phosphorylation methodology [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] E. A. Kitas, et al. (1991) Helv. Chim. Acta, 74, 1314.
関連事項
Replaces: 04-12-1105
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 96 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 96 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3