Merck
47638
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-L-バリン, Fmoc-L-バリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO4
CAS番号:
分子量:
339.39
Beilstein:
2177443
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −17±1°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
143-145 °C (lit.)
143-147 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
amine
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI Key
UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmoc-Val-OHは、Fmoc-L-バリンとしても知られる多用途の試薬であり、Fmoc固相ペプチド合成に使用されます。
アプリケーション
Fmoc-Val-OHは、以下を合成するための出発物質として使用できます:
  • 困難な配列を有するペンタペプチドのO-アシルイソジペプチド単位を用いた合成
  • Fmoc固相合成を介したバックボーンアミドリンカー(BAL)法によるペプチドの合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47638-5G-F:
47638-50G-F:
47638-100G-F:
47638-1G-F:
47638-1KG-F:
47638-VAR-F:
47638-250G-F:
47638-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Backbone amide linker (BAL) strategy for N?-9-fluorenylmethoxycarbonyl (Fmoc) solid-phase synthesis of peptide aldehydes
JC Kappel
Journal of Peptide Science, 11, 525-535 (2005)
O-Acyl isopeptide method?for the efficient synthesis of difficult sequence-containing peptides: use of `O-acyl isodipeptide unit
Y Sohma
Tetrahedron Letters, 47, 3013-3017 (2006)
Shih-Hurng Loh et al.
Peptides, 126, 170236-170236 (2019-12-25)
The regulation of intracellular pH (pHi) plays a vital role in various cellular functions. We previously demonstrated that three different acid extruders, the Na+-H+ exchanger (NHE), Na+-HCO3- co-transporter (NBC) and H+-linked monocarboxylate transporter (MCT), functioned together in cultured human radial
Rosanna Capparelli et al.
PloS one, 4(9), e7191-e7191 (2009-09-29)
Temporins are antimicrobial peptides secreted by the granular glands of the European red frog (Rana temporaria). They are 10-14 amino acid long polypeptides active prevalently against gram positive bacteria. This study shows that a synthetic temporin B analogue (TB-YK), acquires
Leixia Mei et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(4), 939-944 (2019-01-11)
We report the synthesis and self-assembly of fluorescent peptide amphiphiles (NBD-PA) composed of a fluorescent NBD probe and a peptide derivative VVAADD with a C12-alkyl-chain as the linker (NBD-C12-VVAADD). The self-assembly of NBD-PA formed beta-sheet structures at neutral pH in