Merck
8.52020
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(tBu)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Tyr(tBu)-OH, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H29NO5
CAS番号:
分子量:
459.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
276-262-7
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
形状
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
143-155 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)
InChI Key
JAUKCFULLJFBFN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Novabiochem®
アプリケーション
Fmoc-Tyr(tBu)-OH Novabiochem®. CAS 71989-38-3, molar mass 459.55 g/mol.
関連事項
Replaces: 04-12-1037
アナリシスノート
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Color index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Tyr(tBu) -OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Tyr(tBu)-Tyr(tBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Tyr-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
関連コンテンツ
Purer Fmocs Means Purer Peptides