Merck
8.51013
Sigma-Aldrich
HATU
for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N6O · F6P
CAS番号:
分子量:
380.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
製品名
HATU, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
186 °C (decomposes)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]1(nnc2c1nccc2)[O+]=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C10H15N6O/c1-14(2)10(15(3)4)17-16-9-8(12-13-16)6-5-7-11-9/h5-7H,1-4H3/q+1
InChI Key
WXIONIWNXBAHRU-UHFFFAOYSA-N
詳細
A highly efficient coupling reagent for solid and solution phase peptide synthesis. In comparative studies HATU has been found to give better coupling yields with less enantiomerization that HBTU, TBTU or PyBOP®[1,2,3]. It is particularly effective at coupling to N-alkyl amines where other coupling reagents give poor yields and is the preferred reagent for loading resins bearing secondary amino groups.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] L. A. Carpino (1993) J. Am. Chem. Soc., 115, 4397.
[2] F. Albericio, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 9678.
[3] J. A. Carpino, et al., in "Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 3rd International Symposium", R. Epton (Ed.), Mayflower Worldwide Ltd., 1994, pp. 95.
関連事項
Replaces: 01-62-0041
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Identity (NMR, 1H): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Novabiochem®ブランドは、in situ活性化のための高品質のカップリング試薬を幅広く提供しています。In situ活性化剤はハンドリングしやすく、立体障害のあるアミノ酸でも反応が速く、一般に副反応が起きにくいことから広く用いられています。
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.