product name
TSTU, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0%
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
195-200 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Useful reagent for the conversion of carboxylic acids to water soluble OSu esters [1, 2]. Ideal for the conversion of dyes and PEG building blocks to the corresponding active esters for coupling in aqueous media.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] W. Bannwarth, et al. (1988) Helv. Chim. Acta, 71, 2085.
[2] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] W. Bannwarth, et al. (1988) Helv. Chim. Acta, 71, 2085.
[2] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder to crystals
Assay: ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Appearance of substance (visual): powder to crystals
Assay: ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Novabiochem®ブランドは、in situ活性化のための高品質のカップリング試薬を幅広く提供しています。In situ活性化剤はハンドリングしやすく、立体障害のあるアミノ酸でも反応が速く、一般に副反応が起きにくいことから広く用いられています。
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.