Merck
385530
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチル-O-(N-スクシンイミジル)ウロニウムテトラフルオロボラート
97%, for peptide synthesis
別名:
O-(N-スクシンイミジル)-N,N,N′,N′-テトラメチルウロニウムテトラフルオロボラート, TSTU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16BF4N3O3
CAS番号:
分子量:
301.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N,N′,N′-テトラメチル-O-(N-スクシンイミジル)ウロニウムテトラフルオロボラート, 97%
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
198-201 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
imide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N,N'N'-テトラメチル-O-(N-サクシンイミジル)ウロニウムテトラフルオロボレートは、カルボン酸のN-ヒドロキシサクシンイミジル(NHS)エステルへの変換に一般的に使用されます。
アプリケーション
N,N,N'N'-テトラメチル-O-(N-サクシンイミジル)ウロニウムテトラフルオロボレートは、バイオマーカーの標識化に使用される18F-標識化試薬である、N-サクシンイミジル4-[18F]フルオロ安息香酸([18F]SFB)の合成に使用されます。また、表面プラズモン共鳴(SPR)センサーの形成に使用されるC16鎖アルカンチオールのカルボキシル基の活性化にも使用されます。
以下の用途に用いる反応剤です。
アミノ官能基化AFMチップへのアミノ基を持つセンサー分子の結合
以下の合成に用いる反応剤です。
放射性ヨウ素による生体高分子の補欠分子族ラベル化に用いるポリマー担持有機スズ試薬
L-ラムノース抗原
光学顕微鏡法およびナノスコピー法に用いるフッ素化ローダミン類
c(RGDyK)を標的としたSN38プロドラッグ
薄膜作製に用いる高分子電解質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
385530-1G:4548173142265
385530-VAR:
385530-5G:4548173142272
385530-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A facile automated synthesis of N?succinimidyl 4?[18F] fluorobenzoate ([18F] SFB) for 18F?labeled cell?penetrating peptide as PET tracer.
Tang G
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 53(8), 543-547 (2010)
Compact and low-cost biosensor based on novel approach to spectroscopy of surface plasmons.
Piliarik M
Biosensors And Bioelectronics, 24(12), 3430-3435 (2009)
Facile synthesis of N?succinimidyl 4?[18F] fluorobenzoate ([18F] SFB) for protein labeling.
Tang G
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51(1), 68-71 (2008)
N-Succinimidyl 4-[18 F]-fluoromethylbenzoate-labeled dimeric RGD peptide for imaging tumor integrin expression.
Li W
Amino Acids, 43(3), 1349-1357 (2012)
Red?emitting rhodamine dyes for fluorescence microscopy and nanoscopy.
Kolmakov K
Chemistry?A European Journal , 16(1), 158-166 (2010)