アプリケーション
advanced drug delivery
coatings
SMILES記法
C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=NC=C1
InChI
1S/C8H8.C7H7N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-7H,1H2;2-6H,1H2
InChI Key
CIPXQVPZUWMSQE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリ(4-ビニルピリジン-コ-スチレン)は、以下に使用できます。
- 1,3,3-トリメチル-6′-ブロモヘキシルオキシスピロ[2H]-インドール-2,3′-[3H]-ナフト[2,1-b][1,4]オキサジンとの反応による、ペンダントフォトクロミック部分を持つイオン性ポリマー調製における前駆体として。
- グルコースセンシング用の複合電極の調製における選択透過膜として。
- 6段階の酸化還元状態に切り替えられる混合酸化還元ポリマー[RuIII(edta)(OH2)(py)]2[RuII(NH3)5(py)]の調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
192074-BULK:
192074-10G:
192074-50G:
192074-VAR:
192074-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yeong-Soon Gal et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 8(9), 4885-4888 (2008-12-04)
An ionic polymer with pendant photochromic moieties was prepared by the reaction of poly(4-vinylpyridine-co-styrene) and 1,3,3-trimethyl-6'-bromohexyloxyspiro[2H]-indol-2,3'-[3H]-naphth[2,1-b][1,4]oxazine. The photochromic reaction in question is caused by the reversible heterolytic cleavage of the C(spiro)-O bond under UV irradiation, yielding the colored form that