Merck
306258
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-butyl methacrylate)
~90% 4-vinylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
品質
~90% 4-vinylpyridine
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
306258-250G:
306258-BULK:
306258-VAR:
306258-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.