Merck
12806
Sigma-Aldrich
O-(ベンゾトリアゾール-1-イル)-N,N,N′,N′-テトラフルオロホウ酸テトラメチルウロニウム
≥97.0% (N), for peptide synthesis
別名:
N,N,N′,N′-テトラメチル-O-(ベンゾトリアゾール-1-イル)ウロニウムテトラフルオロボラート, TBTU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C11H16N5O · BF4
CAS番号:
分子量:
321.08
Beilstein:
7066325
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品名
O-(ベンゾトリアゾール-1-イル)-N,N,N′,N′-テトラフルオロホウ酸テトラメチルウロニウム, ≥97.0% (N)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (N)
フォーム
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CN(C)\C(On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.BF4/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
固相ペプチド合成に理想的なカップリング試薬です。
その他情報
最近の研究では、このカップリング剤の結晶構造および溶液構造は、固相ペプチド合成に最適なカップリング試薬であるウロニウム化合物ではなく、グアニジニウムN-オキシドであることが示されています
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
12806-5G-F:4548173288369
12806-VAR-F:
12806-100G-F:4548173288307
12806-BULK-F:
12806-1KG-F:4548173288321
12806-250G-F:4548173288345
12806-25G-F:4548173288352
12806-1G-F:4548173288314
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rajni Bala et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 196, 268-273 (2018-02-20)
In the present study, we report a highly sensitive, rapid and low cost colorimetric monitoring of malathion (an organophosphate insecticide) employing a basic hexapeptide, malathion specific aptamer (oligonucleotide) and silver nanoparticles (AgNPs) as a nanoprobe. AgNPs are made to interact
O-(BENZOTRIAZOL-1-YL)-N, N, N', N'-TETRAMETHYLURONIUM TETRAFLUOROBORATE (TBTU): A NEW REAGENT FOR THE CLEAVAGE OF TETRAHYDROPYRANYL, SILYL AND 4, 4'-D IMETHOXYTRITYL ETHERS.
Ramasamy KS and Averett D.
Synlett, 6, 709-712 (1999)
S. Zimmer et al. et al.
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992 null
Parvin Zakeri-Milani et al.
EXCLI journal, 16, 650-662 (2017-07-12)
Gemcitabine (Gem) is used as a single agent or in combination with other anticancer agents to treat many types of solid tumors. However, it has many limitations such as a short plasma half-life, dose-limiting toxicities and drug resistance. Cell-penetrating peptides
Samer Al-Gharabli et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(5) (2018-05-08)
Advanced ceramic materials with a well-defined nano-architecture of their surfaces were formed by applying a two-step procedure. Firstly, a primary amine was docked on the ordered nanotubular ceramic surface via a silanization process. Subsequently, single-wall carbon nanotubes (SWCNTs) were covalently