Merck
377848
Sigma-Aldrich
(ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ)トリピロリジノホスホニウムヘキサフルオロホスファート
98%, for peptide synthesis
別名:
PyBOP®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H28N6OP · PF6
CAS番号:
分子量:
520.39
Beilstein:
3584612
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
(ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ)トリピロリジノホスホニウムヘキサフルオロホスファート, 98%
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder, crystals or chunks
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
154-156 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
InChI Key
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です。
ハイブリダイゼーションが一致した時点で蛍光を発する、単一標識オリゴヌクレオチドの合成
内分泌攪乱物質である化学的結合剤の作成
鋳型で集合させた多価ペプチド共役体への環付加
副生成物として発がん性のHMPAを生成しないBOPカップリング試薬の類縁体。
法的情報
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
377848-1G:
377848-5G:
377848-BULK:
377848-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Figaroli, et al.,
Tetrahedron, 66, 6912-6918 (2010)
L. Bethge, et al.,
Organic & Biomolecular Chemistry, 8, 2437-2448 (2010)
Olga Avrutina et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(20), 4177-4185 (2009-10-02)
Here we describe the facile generation of tetravalent peptide conjugates via a copper(I) catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) using a cyclic peptide template as a versatile conjugation scaffold. This stable and rigid framework is a conformationally constrained cyclic beta-sheet decorated with
Ryan J Seelbach et al.
Macromolecular bioscience, 15(8), 1035-1044 (2015-05-07)
BMP-2 and TGF-β1 released from injectable thermoresponsive hydrogels are studied in the presence and absence of branched macromolecules bearing BMP-2 or TGF-β1 affinity binding peptides. The synthesized branched macromolecules and the gelling compositions before and after loading with either BMP-2
Alan K Jarmusch et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 117, 11-17 (2015-09-05)
Ergot alkaloids are mycotoxins with an array of biological effects. With this study, we investigated for the first time the application of atmospheric pressure photoionization (APPI) as an ionization method for LC-MS analysis of ergot alkaloids, and compared its performance