Merck
157260
Sigma-Aldrich
1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 水和物
98% dry basis wetted with not less than 14 wt. % water, for peptide synthesis
別名:
HOBt水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5N3O · xH2O
CAS番号:
分子量:
135.12 (anhydrous basis)
Beilstein:
4515
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 水和物, wetted with not less than 14 wt. % water, 98% dry basis
品質水準
アッセイ
98% dry basis
フォーム
solid
品質
synthesis grade
反応適合性
reaction type: Addition Reactions
mp
155-158 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
InChI Key
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物は、主にペプチド合成におけるカップリング試薬として使用されるベンゾトリアゾールの誘導体です。
アプリケーション
1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物は、以下の用途で試薬として使用できます。
  • マイクロ波支援アミノ酸カップリングによるβペプチドの合成。
  • 糖ペプチドのスポット合成。
Fmoc(9-フルオレニルメトキシカルボニル)保護基除去用の脱保護剤としても使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F
引火点(℃)
157 °C
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
157260-25G:
157260-25KG:
157260-250G:
157260-VAR:
157260-100G:
157260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 35, 3315-3315 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 6383-6383 (1993)
T Katoh et al.
International journal of peptide and protein research, 42(3), 264-269 (1993-09-01)
3-Dimethylphosphinothioyl-2(3H)-oxazolone (MPTO) was synthesized, and its ability to effect racemization-free couplings and cyclization of a peptide and its C-terminal epimer was examined. MPTO showed good reactivity in aprotic polar solvents such as N,N-dimethylformamide (DMF) and N-methylpyrrolidone. In reactivity MPTO resembles
Synlett, 733-733 (1993)
Akul Y Mehta et al.
Cell chemical biology, 27(9), 1207-1219 (2020-07-02)
Glycan recognition is typically studied using free glycans, but glycopeptide presentations represent more physiological conditions for glycoproteins. To facilitate studies of glycopeptide recognition, we developed Glyco-SPOT synthesis, which enables the parallel production of diverse glycopeptide libraries at microgram scales. The