Merck
728462
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
[エチルシアノ(ヒドロキシイミノ)アセタト-O2]トリ-1-ピロリジニルホスホニウムヘキサフルオロリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H29F6N5O3P2
CAS番号:
分子量:
527.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352126
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
PyOxim, 98%
品質水準
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
不純物
≤0.5% water
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=N\O[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)\C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
InChI Key
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
728462-5G:4548173309910
728462-100G:4548173309897
728462-BULK:
728462-25G:4548173309903
728462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)