Merck
418080
Sigma-Aldrich
ペンタフルオロフェニルジフェニルホスフィナート
別名:
FDPP, ジフェニルホスフィン酸 ペンタフルオロフェニル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2P(O)OC6F5
CAS番号:
分子量:
384.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
47-50 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(OP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c(F)c1F
InChI
1S/C18H10F5O2P/c19-13-14(20)16(22)18(17(23)15(13)21)25-26(24,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
OOWSDKUFKGVADH-UHFFFAOYSA-N
詳細
ペンタフルオロフェニルジフェニルホスフィナート(FDPP)は、ラセミ化を伴わないアミド結合形成反応のカップリング剤として使用される試薬です。また、高収量で光学純度が良好なジペプチド合成にも使用されます。 FDPPは、イミダゾール存在下でジフェニルホスフィン酸クロリドおよびペンタフルオロフェノールから調製できます。
アプリケーション
FDPPは、次の反応のカップリング剤として使用できます。
  • 固相および溶液相反応によるペプチドの合成。
  • トロンビン阻害剤としての大環状ペプチドシクロテオナミドBの調製。
  • FDPPの環状四量体を得るためのN-メチル化-L-バリンチアゾールアミノ酸の環状オリゴマー化。
  • ジジフィンN全合成の中間体の大環状化、およびクリプトフィシンD合成における前駆体マクロラクタム化。
カップリングと大環状化に関する触媒
以下の用途に使用される試薬です。
  • Fmoc固相合成
  • ホルボキサゾール、フラン基礎環状ホモオリゴペプチド、およびジジフィンNの合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
418080-5G:
418080-VAR:
418080-1G:
418080-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pentafluorophenyl diphenylphosphinate a new efficient coupling reagent in peptide chemistry.
Chen S and Xu J
Tetrahedron Letters, 32(46), 6711-6714 (1991)
Gang He et al.
Organic letters, 9(7), 1367-1369 (2007-03-10)
[structure: see text]. A highly convergent protocol to cyclopeptide alkaloids, as demonstrated by the first total synthesis of antiplasmodial agent ziziphine N, is developed. The key elements include construction of its aryl ether unit via Mitsunobu reaction, installation of its
Highly convergent route to cyclopeptide alkaloids. Total synthesis of ziziphine N.
He G, et al.
Organic Letters, 9(7), 1367-1369 (2007)
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate (FDPP).
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2002)
Pentafluorophenyl Diphenylphosphinate (FDPP)
Leonard MS, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-8 (2001)