product name
2-クロロ-1,3-ジメチルイミダゾリニウム塩化物,
形状
crystalline
品質水準
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
133-140 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
chloro
SMILES記法
[Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
分岐型オリゴサッカライドの合成での中間体である標識グルコース
蛍光化学センサー
アルギニンメチルトランスフェラーゼ1に関係する共活性化因子のインヒビターである1,2-ジアミン類
アロステリックグルコキナーゼ活性化因子
以下の合成に用いる反応剤です。
第一級アミン由来の有機アジド
アザHenry反応に用いる試薬
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
529249-100G:
529249-BULK:
529249-5G:
529249-25G:
529249-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.