Merck
79590
Sigma-Aldrich
五塩化リン
purum p.a., ≥98.0% (AT)
別名:
塩化リン(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PCl5
CAS番号:
分子量:
208.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.016 hPa ( 20 °C)
品質水準
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥98.0% (AT)
形状
powder or crystals
不純物
≤0.005% total of sulfur (S)
pH
1 (5 g/L)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
InChI Key
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phosphorus pentachloride is a light yellow colored phosphorous halide. It participates in the synthesis of thiazoline analogs.
アプリケーション
Phosphorus pentachloride may be used in the synthesis of following compounds:
  • benzenesulfonyl chloride
  • malonic dinitrile
  • aromatic sulfonyl chlorides
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79590-1KG:4548173180113
79590-500G:4548173180120
79590-50G:4548173180137
79590-6X1KG:4548173273266
79590-VAR:
79590-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Infrared and Raman Spectra of Phosphorus Pentachloride.
Wilmshurst JK and Bernstein HJ.
J. Chem. Phys. , 27(3), 661-664 (1957)
Alec Lutzke et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(3), 2104-2113 (2017-01-10)
Nitric oxide (NO) occurs naturally in mammalian biochemistry as a critical signaling molecule and exhibits antithrombotic, antibacterial, and wound-healing properties. NO-forming biodegradable polymers have been utilized in the development of antithrombotic or antibacterial materials for biointerfacial applications, including tissue engineering
Travis Marshall-Roth et al.
Nature communications, 11(1), 5283-5283 (2020-10-21)
Iron- and nitrogen-doped carbon (Fe-N-C) materials are leading candidates to replace platinum catalysts for the oxygen reduction reaction (ORR) in fuel cells; however, their active site structures remain poorly understood. A leading postulate is that the iron-containing active sites exist
Synthetic studies of thiazoline and thiazolidine-containing natural products-1. Phosphorus pentachloride-mediated thiazoline construction reaction.
Ino A and Murabayashi A.
Tetrahedron, 55(34), 10271-10282 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 617-617 (1994)