Merck
75113
Supelco
4-アミノフェニルリン酸塩 一ナトリウム塩 水和物
for electrochemical analysis, ≥98.0% (TLC)
別名:
p-アミノフェニルリン酸塩 一ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NNaO4P · xH2O
CAS番号:
分子量:
211.09 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for electrochemical analysis
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤30% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=CC=C(OP(O)(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C6H8NO4P.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
XWJZNVNMMLRLJR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
4-アミノフェニルリン酸一ナトリウム塩水和物は、電気化学酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)のプロセスを介して開発された未希釈血清中の腫瘍壊死因子-α(TNF-α)を高感度検出および推定するための試薬として使用される場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
75113-100MG:
75113-BULK:
75113-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical immunosensor for tumor necrosis factor-alpha detection in undiluted serum.
Arya SK and Estrela P
Methods, 116, 125-131 (2017)
Md Rajibul Akanda et al.
Analytical chemistry, 84(2), 1049-1055 (2012-01-03)
This paper reports chemical-chemical (CC) and electrochemical-chemical-chemical (ECC) redox cycling, for use in ultrasensitive biosensor applications. A triple chemical amplification approach using an enzymatic reaction, CC redox cycling, and ECC redox cycling is applied toward electrochemical immunosensors of cardiac troponin