Merck
A5898
Sigma-Aldrich
4-アミノベンジルホスホン酸
≥95%
別名:
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid, P-[(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, [(4-Aminophenyl)methyl]phosphonic acid, p-Aminobenzylphosphonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10NO3P
CAS番号:
分子量:
187.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10NO3P/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
NEKHKXMBGWNTOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5898-1G:
A5898-BULK:
A5898-250MG:
A5898-VAR:
A5898-PM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)