Merck
M9508
Sigma-Aldrich
メチレンジホスホン酸
≥99%
別名:
MDP, メドロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[P(O)(OH)2]2
CAS番号:
分子量:
176.00
Beilstein:
1708494
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
crystals
mp
197-199 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
InChI Key
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチレンジホスホン酸は、以下の合成における前駆体として使用できます。
  • 界面活性剤としてのアルキルトリメチルアンモニウムの存在下でのメソ多孔性アルミニウム有機ホスホナート。
  • すべての酸化状態においてアクチニドの金属イオン抽出剤として使用されるメチレンジホスホン酸のテトラエステル。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9508-250MG:4548174008836
M9508-5G:4548174008843
M9508-BULK:
M9508-10G:4548174008812
M9508-100MG:
M9508-VAR:
M9508-1G:4548174008829
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of novel mesoporous aluminum organophosphonate by using organically bridged diphosphonic acid.
Kimura T, et al.
Chemistry of Materials, 15(20), 3742-3744 (2003)
Megan H Ryan et al.
Plant, cell & environment, 42(6), 1987-2002 (2019-02-09)
Crops with improved uptake of fertilizer phosphorus (P) would reduce P losses and confer environmental benefits. We examined how P-sufficient 6-week-old soil-grown Trifolium subterraneum plants, and 2-week-old seedlings in solution culture, accumulated P in roots after inorganic P (Pi) addition.
Metal extraction by silyl-substituted diphosphonic acids. III. Ester group substituent effects on phosphoryl oxygen basicity.
Zalupski PR, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 21(3), 331-345 (2003)
Claude Grison et al.
Carbohydrate research, 341(9), 1117-1129 (2006-04-19)
A direct and general access to D-glycosyl 3-, 5-, or 6-methylenediphosphonates, di-D-glycosyl 1,5-, 3,5-, 3,6-, 5,5-, or 6,6-methylenediphosphonates and dithymidine 3',5'-methylenediphosphonate is described. The method involves the one-pot alkylidenediphosphorylation of glycosyl or thymidine derivatives. No antiviral activity was detected against
W R Harris et al.
Biochimica et biophysica acta, 1430(2), 269-280 (1999-03-20)
Equilibrium constants for the binding of anions to apotransferrin, to the recombinant N-lobe half transferrin molecule (Tf/2N), and to a series of mutants of Tf/2N have been determined by difference UV titrations of samples in 0.1 M Hepes buffer at