Merck
289868
Sigma-Aldrich
メチルホスホン酸
98%
別名:
MPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3P(O)(OH)2
CAS番号:
分子量:
96.02
Beilstein:
1739372
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES記法
CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
InChI Key
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALPP(250)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルホスホン酸とそのアニオン水溶液の振動スペクトルが研究されました。メチルホスホン酸の超臨界水共酸化の素反応速度機構も研究されました
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 200 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
289868-VAR:
289868-BULK:
289868-25G:
289868-5G:
289868-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Co-oxidation of methylphosphonic acid and ethanol in supercritical water: II: Elementary reaction rate model.
Journal of Supercritical Fluids, 39(2), 239-245 (2006)
Vibrational analysis of methylphosphonic acid and its anions: I. Vibrational spectra.
Journal of Molecular Structure, 15(2), 225-236 (1973)
Guoqiang Feng et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(35), 12771-12779 (2009-08-14)
Reactivities of five phosphonate esters each coordinated to a dinuclear Co(III) complex were investigated ([Co(2)(tacn)(2)(OH)(2){O(2)P(Me)OAr}](3+); tacn = 1,4,7-triazacyclononane; substituent = m-F, p-NO(2) (1a); p-NO(2) (1b); m-NO(2) (1c); p-Cl (1d); unsubstituted (1e)). Hydrolysis of the phosphonate esters in 1a to 1e
J Lützenkirchen et al.
Advances in colloid and interface science, 157(1-2), 61-74 (2010-05-11)
A tentative picture for the charging of the sapphire basal plane in dilute electrolyte solutions allows reconciliation of the available experimental observations within a dual charging model. It includes the MUltiSIte Complexation (MUSIC) model and auto-protolysis of interfacial water. The
Feng Liu et al.
Biosensors & bioelectronics, 32(1), 273-277 (2011-12-27)
A label free molecularly imprinted photonic crystal (MIPC) was developed to detect the degradation product of nerve agents. Mono-dispersed poly-methyl methacrylate colloidal particles with the diameter of 280 nm were used to fabricate a closely packed colloidal crystal array (CCA)