Merck
737933
Sigma-Aldrich
ブチルホスホン酸
別名:
n-ブチルホスホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11O3P
CAS番号:
分子量:
138.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
mp
98-102 °C
SMILES記法
CCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H11O3P/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChI Key
UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
737933-1G:
737933-BULK:
737933-5G:
737933-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Dumora et al.
The Biochemical journal, 280 ( Pt 2), 557-559 (1991-12-01)
The effect of n-butylphosphonic acid on the activity of phosphonoacetaldehyde hydrolase from Pseudomonas aeruginosa was investigated: at low concentrations this compound appeared as an activator of the enzyme activity, whereas at higher concentrations it exhibited inhibitory properties. The experimental results
Chung-Wei Yang et al.
Scientific reports, 7(1), 16910-16910 (2017-12-06)
The hydrothermal treatment followed by a self-assembled monolayer (SAM) of 1-butylphosphonic acid through the tethering by aggregation and growth (T-BAG) method was employed to produce protective surface coatings on the Mg-6Al-1Zn alloy (AZ61) for reducing the degradation rate in physiological
N Amend et al.
Archives of toxicology, 94(6), 2239-2247 (2020-04-19)
Suicidal ingestion of organophosphorus (OP) or carbamate (CM) compounds challenges health care systems worldwide, particularly in Southeast Asia. The diagnosis and treatment of OP or CM poisoning is traditionally based on the clinical appearance of the typical cholinergic toxidrome, e.g.
資料
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.