アッセイ
97%
形状
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 9
new score: 5
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
228-233 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)(=O)Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F5O3P/c8-3-2(1-16(13,14)15)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h1H2,(H2,13,14,15)
InChI Key
NTUQIHXUWNQRPZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Study of Perfluorophosphonic Acid Surface Modifications on Zinc Oxide Nanoparticles.: This study explores the surface modifications of zinc oxide nanoparticles using perfluorophosphonic acid, highlighting potential applications in high-performance materials for energy storage and conversion. The research provides insights into the integration of fluorinated phosphonic acid derivatives in advanced battery chemistries, aiming to improve the efficiency and stability of energy storage systems (Quiñones et al., 2017).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
737917-BULK:
737917-VAR:
737917-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.