アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 23.3 mg/mL
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
0.1 M HCl: soluble 7.4 mg/mL
DMSO: soluble
H2O: soluble, hazy, colorless
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
SMILES記法
Cl[H].Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
InChI Key
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T6154-VAR:
T6154-5G:
T6154-25G:
T6154-BULK:
T6154-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック