1500218
USP
パロキセチン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
パロキセチン 塩酸塩 ヘミ水和物, (3S-trans)-3-[(1,3-ベンゾジオキソール-5-イルオキシ)メチル]-4-(4-フルオロフェニル)ピペリジン 塩酸塩 ヘミ水和物
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paroxetine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
InChI Key
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1500218-350MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック