Merck
43301
Supelco
エナラプリラート
analytical standard
別名:
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24N2O5
分子量:
348.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
5-12 wt. % water
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)[C@H](C)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
43301-VAR:
43301-BULK:
43301-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brian C Ferslew et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1567-1574 (2014-06-25)
Hepatic uptake and efflux transporters govern the systemic and hepatic exposure of many drugs and metabolites. Enalapril is a pharmacologically inactive prodrug of enalaprilat. Following oral administration, enalapril is converted to enalaprilat in hepatocytes and undergoes translocation into the systemic
Sylwia Magiera et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 980, 79-87 (2015-01-16)
Given the increasing popularity of aliskiren, particularly in combination with angiotensin converting enzyme inhibitor (e.g. enalapril), it is important to determine whether its use in combination with these agents is associated with potentially life threatening safety events. Analytical methods for