Merck
1500240
USP
Paroxetine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(3R-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride hemihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20FNO3 · HCl · 0.5H2O
分子量:
374.83
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paroxetine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Paroxetine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Paroxetine Hydrochloride.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1500240:
1500240-30MG:
1500240-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Małgorzata Lisowska-Kuźmicz et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(15), 3697-3702 (2014-01-11)
A new chromatographic method for the enantioseparation and the determination of (-)-trans-paroxetine and (+)-trans-paroxetine has been developed with the aid of amylose ovomucoid-based chiral stationary phase. The method is faster and five times more sensitive than procedures recommended previously: limit