Merck
1362114
USP
Levofloxacin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]-benzoxazine-6-carboxylic acid, Desmethyl Levofloxacin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18FN3O4
CAS番号:
分子量:
347.34
Beilstein:
6161512
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levofloxacin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H]1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(O)=O
InChI
1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)/t9-/m0/s1
InChI Key
WKRSSAPQZDHYRV-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Levofloxacin Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Levofloxacin
  • Levofloxacin Oral Solution
  • Levofloxacin Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1362114-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of fluoroquinolones.
Rodvold, Keith A., and Melinda Neuhauser.
Pharmacotherapy, 21.10P2, 233S-252S (2001)