Merck
227781
Sigma-Aldrich
N-(ベンジルオキシカルボニルオキシ)コハク酸イミド
98%, for peptide synthesis
別名:
Z-OSu, ベンジルN-スクシンイミジルカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO5
CAS番号:
分子量:
249.22
Beilstein:
1387927
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
N-(ベンジルオキシカルボニルオキシ)コハク酸イミド, 98%
品質水準
アッセイ
98%
mp
80-82 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
imide
phenyl
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H11NO5/c14-10-6-7-11(15)13(10)18-12(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI Key
MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-(ベンジルオキシカルボニルオキシ)スクシンイミド(Cbz-OSu)は、カルボキシベンジル基からアミンを保護するために試薬として広く使用されています。この反応は、次の物質の合成の主なステップのひとつです。
  • 環状メチオニンアナログの鏡像異性体、すなわち(R)-および(S)-3-アミノテトラヒドロチオフェン-3-カルボン酸。
  • 1′-H-スピロ-(インドリン-3,4′-ピペリジン)およびその誘導体。
  • (-)-ジアゾナミドA.および(-)-サングリフェリンAの全合成。
Cbz-OSuは、ペプチド合成においてアミノ酸残基を保護するために広く使用されています。また、サイクレンを位置選択的にN-トランス脱保護する際に使用できます。
アミノ酸;およびアミノグリコシド系抗生物質にZ-アミノ保護を選択的に導入するための試薬。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
227781-5G:
227781-25G:
227781-100G:
227781-BULK:
227781-VAR:
227781-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reconstitution of peptidoglycan cross-linking leads to improved fluorescent probes of cell wall synthesis.
Lebar M D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(31), 10874-10877 (2014)
A convergent three-component total synthesis of the powerful immunosuppressant (−)-sanglifehrin A.
Paquette L A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(16), 4257-4270 (2002)
Pd/C (en)-Catalyzed chemoselective hydrogenation with retention of the N-Cbz protective group and its scope and limitations.
Hattori K, et al.
Tetrahedron, 56(43), 8433-8441 (2000)
A general asymmetric synthesis of syn-and anti-β-substituted cysteine and serine derivatives.
Xiong C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67(10), 3514-3517 (2002)
Total synthesis of nominal Diazonamides?Part 1: convergent preparation of the structure proposed for (−)?Diazonamide A.
Li J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(24), 4765-4769 (2001)