Merck
B18200
Sigma-Aldrich
カルバミン酸ベンジル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
1865635
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
flakes
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
flakes
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
InChI Key
PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B18200-VAR:
B18200-25G:
B18200-BULK:
B18200-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Shin Ono et al.
Biopolymers, 106(4), 521-530 (2015-12-01)
Diphenyl (α-aminoalkyl)phosphonates act as mechanism-based inhibitors against serine proteases by forming a covalent bond with the hydroxy group of the active center Ser residue. Because the covalent bond was found to be broken and replaced by 2-pyridinaldoxime methiodide (2PAM), we
Sevnur Serim et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(8), 2293-2299 (2015-01-03)
Activity-based probes (ABPs) are powerful tools for the analysis of active enzyme species in whole proteomes, cells or animals. Quenched fluorescent ABPs (qABPs) can be applied for real time imaging, allowing the visualization of dynamic enzyme activation by fluorescent microscopy.