Merck
707457
Sigma-Aldrich
ベンジルクロロホルマート-(カルボニル-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
カルボベンズオキシクロリド-(カルボニル-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C713CH7ClO2
CAS番号:
分子量:
171.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
103 °C/20 mmHg
密度
1.202 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[13C](=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
InChI Key
HSDAJNMJOMSNEV-VJJZLTLGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F
引火点(℃)
92 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
707457-VAR:
707457-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)