安全性情報
8.14688
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate
(stabilised) for synthesis
別名:
Benzyl chloroformate, Benzyl chlorocarbonate, Carbonochloride acid benzylester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO2
CAS番号:
分子量:
170.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
207-925-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
形状
liquid
自己発火温度
590 °C
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
103 °C/25 hPa
mp
-18 °C
転移温度
flash point 92 °C
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.215
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F
引火点(℃)
92 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体