Merck
1478516
USP
オメプラゾール関連化合物A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
オメプラゾールスルホン, 5-メトキシ-2-{[(4-メトキシ-3,5-ジメチル-2-ピリジニル)メチル]スルホニル}-1H-ベンゾイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3O4S
CAS番号:
分子量:
361.42
Beilstein:
8347309
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
omeprazole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=NC2=CC(OC)=CC=C2N1)(CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C)=O
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI Key
IXEQEYRTSRFZEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Omeprazole Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Omeprazole
  • Esomeprazole Strontium
  • Omeprazole Magnesium
  • Esomeprazole Magnesium
  • Esomeprazole Magnesium Delayed-Release Capsules
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1478516-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Esomeprazole Strontium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(2), 1720-1720 (2020)
Omeprazole Magnesium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(5) (2021)
Esomeprazole Magnesium Delayed-Release Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(3), 1716-1716 (2020)
Omeprazole
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(3), 3256-3256 (2020)
Shabnam Nazir et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 40(1), 13-22 (2014-01-07)
Omeprazole (OMP) is effective in the treatment of gastric hyperacidity and is metabolized by CYP2C19 and CYP3A4. These enzymes are modulated by estrogen and progesterone which regulate the menstrual cycle. The variations in the pharmacokinetics (PK) of many drugs like