Merck
SML1625
Sigma-Aldrich
Gemifloxacin mesylate
≥98% (HPLC)
別名:
7-(4-Aminomethyl-3-methyloxyiminopyrrolidin-1-yl)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1, 4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid mesylate, 7-[(4Z)-3-(Aminomethyl)-4-(methoxyimino)-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid monomethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20FN5O4 · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
485.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to light brown
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CS(=O)(O)=O.OC(C1=CN(C2CC2)C3=NC(N4C/C(C(CN)C4)=N\OC)=C(F)C=C3C1=O)=O
InChI
1S/C18H20FN5O4.CH4O3S/c1-28-22-14-8-23(6-9(14)5-20)17-13(19)4-11-15(25)12(18(26)27)7-24(10-2-3-10)16(11)21-17;1-5(2,3)4/h4,7,9-10H,2-3,5-6,8,20H2,1H3,(H,26,27);1H3,(H,2,3,4)/b22-14+;
InChI Key
JIYMVSQRGZEYAX-CWUUNJJBSA-N
生物化学的/生理学的作用
Gemifloxacin is a broad-spectrum quinolone antibacterial. Fluoroquinolones stabilize DNA strand breaks created by DNA gyrase and topoisomerase IV by binding to the enzyme-DNA complex generating persistent, covalent enzyme–DNA adducts, inhibiting DNA synthesis. Gemifloxacin is used in the treatment of acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis and mild-to-moderate pneumonia. Gemifloxacin has also been found to inhibit migration and invasion of human colon cancer cells.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML1625-VAR:
SML1625-BULK:
SML1625-5MG:
SML1625-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2