Merck
1478505
USP
オメプラゾール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-メトキシ-2-[[(4-メトキシ-3,5-ジメチル-2-ピリジニル)メチル]スルフィニル]-1H-ベンズイミダゾール, アントラ, ロセック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3O3S
CAS番号:
分子量:
345.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
omeprazole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI Key
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。より詳細な情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトをご覧ください。オメプラゾールはベンズイミダゾール誘導体であり、抗分泌および抗潰瘍特性を示します。選択的で不可逆的なプロトンポンプ阻害活性がある薬剤であり、十二指腸、胃潰瘍、逆流性食道炎、およびその他の酸関連疾患の治療に広く使用されています。
アプリケーション
オメプラゾール USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • エソメプラゾールマグネシウム
  • エソメプラゾールマグネシウム遅延放出カプセル
  • エソメプラゾールストロンチウム
  • オメプラゾール
  • オメプラゾール遅延放出カプセル
  • オメプラゾールマグネシウム
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1478505-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical method development and validation for the determination of omeprazole and aspirin using reverse phase hplc method in bulk and dosage form
Vani, R and Sunitha, M
Journal of Pharmacological Sciences, 2(4), 25-29 (2017)
Development and validation of a RP-HPLC method for the quantification of omeprazole in pharmaceutical dosage form
Kayesh R, et al.
Journal of Scientific Research, 5(2), 335-342 (2013)
Extractive spectrophotometric determination of omeprazole in pharmaceutical preparations
Bhandage A, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 8(5) (2009)
Determination of omeprazole in bulk and injectable preparations by liquid chromatography
Schubert A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 86(3), 501-504 (2003)
The proton pump inhibitor, omeprazole, but not lansoprazole or pantoprazole, is a metabolism-dependent inhibitor of CYP2C19: implications for coadministration with clopidogrel
Ogilvie BW, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 39(11), 2020-2033 (2011)