Merck
PHR1986
Supelco
Omeprazole Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-METHOXY-2- BENZIMIDAZOLETHIOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2OS
CAS番号:
分子量:
180.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1478480
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
mp
261-263 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
InChI Key
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB3219 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1986-30MG-PW:
PHR1986-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)