Merck
32213
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.8% (GC), ACS reagent, suitable for immunofluorescence, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
アッセイ:
≥99.8% (GC)
テクニック:
immunofluorescence: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸気圧:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品名
メタノール, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
immunofluorescence: suitable
不純物
≤0.00005% free alkali (as NH3)
≤0.0001% formaldehyde
≤0.00025% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CO
フォーマット
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタノールは、CuO/ZnO/Al2O3触媒の存在下で合成ガスから合成できる有機溶媒です。 H/C比が高く、ススを発生させる傾向が低く、改質温度が比較的低く、室温で液体であることから、燃料電池技術における水素源の理想的な候補です。 直接メタノール型燃料電池(DMFC)では、メタノールが空気により酸化され、電気が発生します。MTO(methanol-to-olefins)プロセスでメタノールから形成されるオレフィン(エチレンまたはプロピレン)は、炭化水素燃料を生成する石油やガスの代わりになります。
形状選択性ゼオライトの存在下でのメタノールからC2~C10炭化水素への熱化学的変換が報告されています。 ルテニウム吸着原子によるRu-Pt触媒系での酸化が提案されています。
アプリケーション
メタノールは以下の研究で使用されました:
  • 骨髄単核細胞のコロニー形成単位線維芽細胞アッセイ。
  • 逆相HPLCによるグリオトキシンの推定のためのAspergillus(アスペルギルス)菌糸抽出物の調製用溶媒として。
  • 免疫蛍光研究
包装
PEボトル入り。ガラス瓶入り(材料番号末尾が*-GL)もあります
その他情報
カタログ番号32213-4X2.5Lは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32213-2.5Lをご注文ください。
カタログ番号32213-4X2.5L-Mは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32213-2.5L-Mをご注文ください。
カタログ番号32213-4X5Lは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32213-5Lをご注文ください。
カタログ番号32213-6X1Lは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル32213-1Lをご注文ください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32213-2.5L-C:
32213S-6X1L:4548173257297
32213-7L:4548173257235
32213-45L:4548173257150
32213-150KG:4548173257075
32213-4X2.5L:4548173257167
32213-10L-D:
32213-VAR:
32213S-18L-RC:
32213-5L:4548173257198
32213-4X5L:4548173257181
32213E-1L-GL:
32213B-500L:
32213S-4X2.5L:4548173257280
Q32213-VAR:
32213-144X2.5L-D:
32213-2.5L-GL-D:
32213-6X1L-GL:4548173257211
32213JP-4X2.5L:4548173257242
32213-4X2.5L-GL:4548173257174
32213B-180L:
32213S-1L:4548173257259
32213E-6X1L-GL:
32213-45KG:4548173257143
32213-25L-C:
32213-72X2.5L-GL-D:
32213-VAR-D:
32213-72X2.5L:4548173257228
32213S-2.5L:4548173257266
32213-BULK:
32213-72X2.5L-D:
32213N-144X2.5L-D:
32213-395L-RC:
32213-192X2.5L:
32213-192X2.5L-D:
32213-72X2.5L-GL:
32213-6X1L:4548173257204
32213S-25L:4548173257273
32213-288X1L-D:
32213-10L:4548173257051
32213-20KG:4548173257112
32213N-144X2.5L:
32213-1L:4548173297842
32213S-180L:
32213-144X2.5L:4548173257068
32213-288X1L:4548173257136
32213-2.5L:4548173257099
32213-4X2.5L-GL-D:
32213-25L:4548173257129
32213-1L-GL:4548173257082
32213-6X1L-GL-D:
Q32213-BULK:
32213-18L:
32213-2.5L-GL:4548173257105
32213S-900L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18), 2636-2639 (2005)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Robert E Schwartz et al.
The Journal of clinical investigation, 109(10), 1291-1302 (2002-05-22)
We have derived from normal human, mouse, and rat postnatal bone marrow primitive, multipotent adult progenitor cells (MAPCs) that can differentiate into most mesodermal cells and neuroectodermal cells in vitro and into all embryonic lineages in vivo. Here, we show