Merck
34885
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.9%, gradient grade, suitable for immunofluorescence, HPLC
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
product name
メタノール, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
グレード
gradient grade
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
HPLC: suitable
immunofluorescence: suitable
不純物
KMnO4 red. matter (as O), in accordance
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% formaldehyde
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365nm
蒸発残留物質
<0.0003%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLCグラジエント
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
吸収
in accordance
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
形状選択性ゼオライトの存在下でのメタノールからC2~C10炭化水素への熱化学的変換が報告されています。 ルテニウム吸着原子によるRu-Pt触媒系での酸化が提案されています。
アプリケーション
メタノール(MeOH)は、酸化ストレスの指標である血漿中マロンジアルデヒドのHPLC評価における溶媒として使用されてきました。
以下の研究で使用される可能性があります:
  • 骨髄単核細胞のコロニー形成単位線維芽細胞アッセイ。
  • 逆相HPLCによるグリオトキシンの推定のためのAspergillus(アスペルギルス)菌糸抽出物の調製用溶媒として。
  • 免疫蛍光研究。
  • ヌクレオチドとその分解産物のイオン対逆相HPLC単離のための溶媒の組成のため。
包装
調製ノート
0.2 μm フィルターろ過済み製品
その他情報
Pure-Pac® II容器には、溶媒を分注するためのMicromatic MacroValveカプラーが必要です(Z560723)。
特記事項
  • カタログ番号34885-4X2.5L-Rは販売を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34885-2.5L-Rをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCLC-MSの分析に最適なLiChropur試薬をご覧ください。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34885-50LP24A-LS-R:
34885-2.5L-R:4548173260617
34885-2L-R:4548173907093
34885-200LP24ALS-R:
34885-7L-R:4548173260754
34885-72X2.5L-R:4548173260730
34885-10L-RC-R:
34885-1L-R:4548173241463
34885-VAR-R:
34885-100ML-R:4548173907086
34885E-4X2.5L-R:
34885-20L-P2-R:4548173260631
34885-400L-R:4548173260648
34885-18L-R:4548173260594
34885-30L-RC-R:
34885-45L-R:4548173260662
34885-4X4L-R:4548173260709
34885-6X1L-R:4548173260723
34885-BULK-R:
34885-50L-P2-4A-R:
34885-2.5L-R-C:
34885-4L-R:4548173260679
34885-4X2.5L-R:4548173260693
34885E-2.5L-R:
34885-56L-R:4548173260716
34885-200L-R:4548173260624
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Ufuk Cobanoglu et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 12(6), 1399-1403 (2011-12-01)
Early diagnosis and prevention is very important for lung cancer patients. Previous studies have emphasized that the level of coenzyme Q10 (CoQ10), present primarily in mitochondria, decreases with age and is low in patients with chronic diseases. Our goal was
R A Cunha et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(6), 1987-1995 (1998-05-15)
ATP analogs substituted in the gamma-phosphorus (ATPgammaS, beta, gamma-imido-ATP, and beta,gamma-methylene-ATP) were used to probe the involvement of P2 receptors in the modulation of synaptic transmission in the hippocampus, because their extracellular catabolism was virtually not detected in CA1 slices.
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Robert E Schwartz et al.
The Journal of clinical investigation, 109(10), 1291-1302 (2002-05-22)
We have derived from normal human, mouse, and rat postnatal bone marrow primitive, multipotent adult progenitor cells (MAPCs) that can differentiate into most mesodermal cells and neuroectodermal cells in vitro and into all embryonic lineages in vivo. Here, we show
Electrocatalysis by ad-atoms: Part II. Enhancement of the oxidation of methanol on platinum by ruthenium ad-atoms.
Watanabe MA and Motoo S.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 60(3), 267-273 (1975)