製品名
メタノール, HPLC Plus, ≥99.9%
グレード
HPLC Plus
品質水準
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% Cabonyl Compounds
<0.05% water
蒸発残留物質
<0.0001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
64.7 °C
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
0.791 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CO
HPLCグラジエント
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
λ
1 cm path, H2O reference
UV吸収
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.20
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.005
フォーマット
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
包装
調製ノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
646377-VAR:
646377-1L:4548173176192
646377-10L:
646377-56L-P1-LS:
646377-2L:
646377-4X2L:
646377-200L-LS-NB:
646377-200L-P2:
646377-200L-P1-NB:
646377-20L-P2:
646377-4X4L:4548173176215
646377-2X10L:
646377-6X1L:
646377-200L-P1-SB:
646377-20L-N2:
646377-50L-P2-LS:
646377-EW-200LP1SB:
646377-200L-LSNBOR:
646377-BULK:
646377-4L:4548173176208
646377-215L-C01:
646377-50L-P2:4548173271361
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.