Merck
WX0004
Supelco
suitable for HPLC, OmniSolv®, meets USP/NF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
41104213
グレード:
HPLC grade
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
general analytical
bp:
100 °C (lit.)
蒸気圧:
23 hPa ( 20 °C)
製品名
水, gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
グレード
HPLC grade
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo. (from manufacture date)
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤5 ppb Total purgeable organics
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
UV吸収
λ: 190 nm Amax: ≤0.010
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 220 nm Amax: ≤0.010
λ: 230 nm Amax: ≤0.010
λ: 240 nm Amax: ≤0.010
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
general analytical
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
WX0004P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Expiration Dated
gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Expiration dateExp 12 months from mfg dateColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)100ppt maxFormClear liquidGradient at 210 nm0.002AU maxGradient at 254 nm0.0005AU maxOdorNoneRefractive index (at 20°C)Specific conductance2µmho/cm maxTotal purgeable organics5ppb maxUV Abs. at 190 nm0.010AU maxUV Abs. at 200 nm0.010AU maxUV Abs. at 210 nm0.010AU maxUV Abs. at 220 nm0.010AU maxUV Abs. at 230 nm0.010AU maxUV Abs. at 240 nm0.010AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
WX0004P-1:
WX0004-1:
WX0004-NP20:
WX0004-6:
US1WX0004/NS20:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
水 Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
水 for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
水 sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
資料
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.