Merck
281069
Sigma-Aldrich
アゼチジン
98%
別名:
トリメチレンイミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7N
CAS番号:
分子量:
57.09
Beilstein:
102384
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CNC1
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
InChI Key
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
λ=436 nmの光の作用下における、フレオンマトリックス中のアゼチジンラジカルカチオンの光変換が調査されています。固体アルゴンマトリックス中のアゼチジンのIRスペクトルが測定されています
アプリケーション
アゼチジンは以下で使用されました:
  • 臭化アリールとの高収率パラジウム触媒クロスカップリング反応
  • ヨードニトロフロレンとのウルマン型カップリング反応
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
281069-1G:
281069-VAR:
281069-BULK:
281069-100MG:
281069-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phototransformations of azetidine radical cations stabilized in freonic matrices.
Sorokin ID, et al.
High Energy Chemistry, 48(3), 180-184 (2014)
Experimental and computational studies of the structure and vibrational spectra of azetidine derivatives.
Thompson CA, et al.
Journal of Molecular Structure, 491(1), 67-80 (1999)
Synthesis, 243-243 (2007)
Thomas V Magee et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7446-7457 (2009-09-25)
Respiratory tract bacterial strains are becoming increasingly resistant to currently marketed macrolide antibiotics. The current alternative telithromycin (1) from the newer ketolide class of macrolides addresses resistance but is hampered by serious safety concerns, hepatotoxicity in particular. We have discovered
Simon Lind et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(6), 6887-6903 (2019-02-28)
A nonactivating allosteric modulator of free fatty acid receptor 2 (FFA2R, also called GPCR 43) turns both propionate (an orthosteric FFA2R agonist) and ATP (an agonist for the purinergic P2Y2 receptor), into potent activating ligands that trigger an assembly of