Merck
F3510
Sigma-Aldrich
D-(−)-フルクトース
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
D-レブロース, 果糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1239004
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
corn
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]25/D -91.3 to -87.7 °, c = 5% (w/v) in water
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.05% Glucose (enzymatic)
colorless
有効pH範囲
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
溶解性
790 g/L at 20 °C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルクトースは単糖類の1種です。果物および野菜に存在します。フルクトースは食事において主要な炭水化物です。グルコースとの結合によってスクロースを生成します。フルクトースの過剰摂取は、肥満、2型糖尿病および心血管疾患と関連します。
アプリケーション
代謝物同定にD-(-)-フルクトースが使用されています。また、細胞培養培地の成分としても使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3510-500G:
F3510-BULK:
F3510-VAR:
F3510-1KG:
F3510-5KG:
F3510-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparative metabolic analysis of CHO cell clones obtained through cell engineering, for IgG productivity, growth and cell longevity
Wilkens CA and Gerdtzen ZP
Testing, 10(3), e0119053-e0119053 (2015)
Nutritional Biochemistry (1999)
Fructose and cardiometabolic health: what the evidence from sugar-sweetened beverages tells us
Malik VS and Hu FB
Journal of the American College of Cardiology, 66(14), 1615-1624 (2015)
Brendan A Daisley et al.
Communications biology, 3(1), 534-534 (2020-09-27)
Widespread antibiotic usage in apiculture contributes substantially to the global dissemination of antimicrobial resistance and has the potential to negatively influence bacterial symbionts of honey bees (Apis mellifera). Here, we show that routine antibiotic administration with oxytetracycline selectively increased tetB
Camila A Wilkens et al.
PloS one, 10(3), e0119053-e0119053 (2015-03-15)
Cell engineering has been used to improve animal cells' central carbon metabolism. Due to the central carbon metabolism's inefficiency and limiting input of carbons into the TCA cycle, key reactions belonging to these pathways have been targeted to improve cultures'