認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
フォーム
solid
不純物
≤0.5% water
色
colorless
有効pH範囲
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
溶解性
alcohol: soluble 1 gm in 15 ml
methanol: soluble 1 gm in 14 ml
H2O: freely soluble
acetone: freely soluble (Hot)
acetone: slightly soluble
pyridine: soluble
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47748-BULK-F:
47748-1KG-F:
47748-25KG-F:
47748-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック