Merck
M1775
Sigma-Aldrich
メタノール
Absolute - Acetone free
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸気圧:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
1.11 (vs air)
品質水準
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
solution
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタノールは、メチル基とアルコール基で構成される最も単純な脂肪族アルコールです。メタノールは研究室や化学工業で溶媒や試薬としてよく使用されます。
アプリケーション
メタノールは以下の用途に使用できます:
  • 組織の染料として使用することができる酢酸ウラニルメタノール溶液の調製。
  • マイクロ波反応による4-ニトロ-N-(キノリン-8-イル)ベンゼンスルホンアミドの合成。
特徴および利点
メタノールの性質は以下のとおりです:
  • 低い凝固点。
  • 水に混和。
その他情報
固定液としての使用および種々のロマノフスキータイプの染色溶液の調製に適しています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1775-20L:
M1775-4X1GA:4548173202143
M1775-1GA:4548173202136
M1775-500ML:
M1775-VAR:
M1775-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
AN IMPROVED STAINING METHOD FOR ELECTRON MICROSCOPY.
J G STEMPAK et al.
The Journal of cell biology, 22, 697-701 (1964-09-01)
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
CO2 Hydrogenation to Methanol on Supported Au Catalysts under Moderate Reaction Conditions: Support and Particle Size Effects.
Hartadi Y, et al.
ChemSusChem, 8(3), 456-465 (2015)
プロトコル
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.