Merck
900641
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.8%, ZerO2®, anhydrous
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.21
グレード:
ZerO2®
アッセイ:
99.8%
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸気圧:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品名
メタノール, anhydrous, ZerO2®, 99.8%
グレード
ZerO2®
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
36 %
不純物
≤0.002% water
water
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法的情報
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900641-BULK:
900641-4X2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
メタノール for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06009
メタノール
メタノール Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1372
メタノール
Nils Ewald et al.
Waste management (New York, N.Y.), 102, 40-47 (2019-10-28)
Black soldier fly larvae (Hermetia illucens; BSFL) can convert organic wastes into a nutrient-rich biomass suitable in animal feed, which could be a way to achieve more sustainable production of food. However, little is known about how the diet fed
Eliza Kwiatkowska-Borowczyk et al.
Oncoimmunology, 7(11), e1509821-e1509821 (2018-11-01)
Allogeneic whole cell gene modified therapeutic melanoma vaccine (AGI-101H) comprising of two melanoma cell lines transduced with cDNA encoding fusion protein composed of IL-6 linked with the soluble IL-6 receptor (sIL-6R), referred to as H6 was developed. H6 served as