Merck
E4786
Sigma-Aldrich
エスシタロプラム シュウ酸塩
≥98% (HPLC), powder, serotonin reuptake inhibitor
別名:
S-(+)-1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-1-(4-フルオロフェニル)-1,3-ジヒドロ-5-イソベンゾフランカルボニトリル シュウ酸塩, S-(+)-シタロプラム シュウ酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21FN2O · C2H2O4
CAS番号:
分子量:
414.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
エスシタロプラム シュウ酸塩, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
オーガナイザー
Forest Labs
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
InChI Key
KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エスシタロプラムシュウ酸塩は抗うつ剤です。パニック障害や大うつ病性障害(MDD)の治療に使用されます。
アプリケーション
エスシタロプラムシュウ酸塩は、慢性軽度ストレス(CMS)に曝露されたラットにおける抗うつ剤として使用されてきました。また、シンチレーション近接法を用いた熱安定性アッセイにも使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
エスシタロプラムは、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)であり、シタロプラムのS-エナンチオマーでありオイトマーです。
特徴および利点
この化合物はForest Labs社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
E4786-50MG:4548173306636
E4786-VAR:
E4786-10MG:4548173306629
E4786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Escitalopram
Waugh J and Goa KL
CNS Drugs, 17(5), 343-362 (2003)
Modulation of the antioxidant nuclear factor (erythroid 2-derived)-like 2 pathway by antidepressants in rats
Martin-Hernandez D, et al.
Neuropharmacology, 103, 79-91 (2016)
Jasmin N Beaver et al.
Cells, 11(12) (2022-06-25)
Plasma membrane monoamine transporter (PMAT, Slc29a4) transports monoamine neurotransmitters, including dopamine and serotonin, faster than more studied monoamine transporters, e.g., dopamine transporter (DAT), or serotonin transporter (SERT), but with ~400-600-fold less affinity. A considerable challenge in understanding PMAT's monoamine clearance
Thermostabilization, expression, purification, and crystallization of the human serotonin transporter bound to S-citalopram
Coleman JA, et al.
Journal of Visualized Experiments, e54792-e54792 (2016)
André Russowsky Brunoni et al.
Sao Paulo medical journal = Revista paulista de medicina, 133(3), 252-263 (2015-07-16)
Major depressive disorder (MDD) is a common psychiatric condition, mostly treated with antidepressant drugs, which are limited due to refractoriness and adverse effects. We describe the study rationale and design of ELECT-TDCS (Escitalopram versus Electric Current Therapy for Treating Depression
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。