certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001796
traceable to USP 1249406
APIファミリー
escitalopram
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
InChI Key
KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Escitalopram Oxalate, a highly selective serotonin re-uptake inhibitor antidepressant, is a pure S-enantiomer of the racemic, bicyclic pthalates derivatives of citalopram. It is mainly developed for the treatment of depression and anxiety disorders.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR1733-1G:4548173960227
PHR1733-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック