アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1C[C@H]2[C@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15-;/m1./s1
InChI Key
GMDCDXMAFMEDAG-CHHFXETESA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
A7861-50MG:
A7861-BULK:
A7861-VAR:
A7861-10MG:
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。