Merck
G5793
Sigma-Aldrich
GR 127935 塩酸塩 水和物
>98% (HPLC), powder
別名:
N-[4-メトキシ-3-(4-メチル-1-ピペラジニル) フェニル]-2´-メチル-4´-(5-メチル-1,2,4-オキサジアゾール-3-イル)-1,1´-ビフェニル-4-カルボキサミド 塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H31N5O3 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
534.05 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3C)-c4noc(C)n4)cc1N5CCN(C)CC5
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH.H2O/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H;1H2
InChI Key
KSXUSAQPMSACQS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
経口投与で作用を発揮する強力で選択的な 5-HT1B/1Dセロトニン受容体アンタゴニストです。
特徴および利点
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
注意
乾燥状態にしてください。
法的情報
Glaxo­Smith­Klineの同意のもと、研究目的で販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5793-50MG:
G5793-10MG:
G5793-BULK:
G5793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)