Merck
F0503
Sigma-Aldrich
5-フルオロ-2′-デオキシウリジン
thymidylate synthase inhibitor
別名:
2′-デオキシ-5-フルオロウリジン, FUDR, フロクスウリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11FN2O5
CAS番号:
分子量:
246.19
Beilstein:
90221
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
mp
148 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
遺伝子情報
human ... TYMS(7298)
mouse ... Tyms(22171)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-フルオロ-2′-デオキシウリジンはフロクスウリジンとも呼ばれ、がん細胞内でDNA標的細胞毒性を誘導します。フロクスウリジンは肝臓がんの治療に効果的でまた黄色ブドウ球菌の毒性を排除します。フロクスウリジンとゲムシタビンのジペプチドプロドラッグコンビネーションはさらに細胞浸透性が高く強力な抗増殖活性を示します。フロクスウリジンは固形がんや進行がんに効果があります。
アプリケーション
5-フルオロ-2′-デオキシウリジンはシュワン細胞増殖、神経膠増殖および後根神経節培養中の非神経細胞の有糸分裂阻害剤として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
チミジル酸シンテターゼの強力なインヒビターとして作用する抗新生物薬。いくつかの手法の中で特に低濃度マイコプラズマ感染により、がん細胞培養中でFUdRに対する耐性が発現する可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F0503-250MG:
F0503-10MG:
F0503-1G:
F0503-500MG:
F0503-BULK:
F0503-100MG:
F0503-25MG:
F0503-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced absorption and growth inhibition with amino acid monoester prodrugs of floxuridine by targeting hPEPT1 transporters
Tsume Y, et al.
Molecules (Basel), 13(7), 1441-1454 (2008)
Palmitoylation enables MAPK-dependent proteostasis of axon survival factors
Summers DW, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(37), E8746-E8754 (2018)
The FDA-approved anti-cancer drugs, streptozotocin and floxuridine, reduce the virulence of Staphylococcus aureus
Yeo WS, et al.
Scientific Reports, 8(1), 2521-2521 (2018)
Iron deficiency impairs developing hippocampal neuron gene expression, energy metabolism, and dendrite complexity
Bastian TW, et al.
Developmental Neuroscience, 38(4), 264-276 (2016)
J A van Laar et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 34(3), 296-306 (1998-06-26)
Despite more than 30 years of intensive studies on new drugs against advanced colorectal cancer, the fluoropyrimidines remain the drugs of choice for systemic treatment and for hepatic artery infusion (HAI). This overview describes new developments in advanced colorectal cancer