product name
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, Experimental anticancer agent shown to have activity against a variety of malignant neoplasms, including mouse mammary tumors and colorectal carcinomas.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Experimental anticancer agent
警告
その他情報
Malmberg, M., et al. 1993. Cell Prolif. 26, 291.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
343333-MG:
343333-50MG:
試験成績書(COA)