Merck
386790-M
Sigma-Aldrich
過酸化水素 溶液
別名:
Hydrogen peroxide solution, H₂O₂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352304
NACRES:
NA.21
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
品質水準
アッセイ
29-32%
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
pH
2-4 (20 °C)
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5.0 ppm
heavy metals: ≤1.0 ppm
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Powerful oxidant. Induces apoptosis in cultured rat cortical neurons.
アプリケーション
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: This research explores the use of copper(I) ligands to image reactive oxygen species, including hydrogen peroxide, using PET imaging, which could have significant implications for diagnostic biochemistry (Tada et al., 2024).
警告
Toxicity: Corrosive (L)
物理的形状
30% solution, stabilized.
その他情報
Whittemore, E.R., et al. 1994. NeuroReport5, 1485.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
386790-ML:
386790-100ML-M:
386790-500ML:
386790-500ML-M:
386790-100ML:
試験成績書(COA)